Learn More
Buerkle™ Cestillo de polipropileno
Código de producto. 10056621 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10056621 12 l 1 PCS
10209754 - 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10056621 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 23061012
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cestillo de PP para el transporte, la decantación y la mezcla. Vaciado seguro con boquilla ancha. Asa resistente de PP.
  • PP, transparente
  • Con escala de contenido, graduación de 1000 ml
  • Con boquilla
  • Esterilizable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo
Capacidad (métrico) 12 l
Graduaciones 500 ml, hasta 12 l
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 3,17 gal
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 310 mm
Para utilizar con (equipo) Aptos para su uso con productos alimenticios
Material del mango Polipropileno
Altura (métrico) 300 mm
Incluye Manija
Cantidad 1 unidad