Learn More
VITLAB™ Embudos Buchner de polipropileno
Descripción
- Las partes superiores e inferiores son desmontables para facilitar la limpieza
- Disponibilidad de dos volúmenes y diámetros de filtro diferentes
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 160 mm |
| Capacidad (métrico) | 2100 mL |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 280 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Filtro de polipropileno |
| Cantidad | 1/Pk. |