Learn More
Chemsplash Calzoncillos tipo bóxer de polipropileno
Código de producto. 30058212
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Estándar
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30058212 Estándar paquete de 250
1 options
Código de producto. 30058212 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 2784.400.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.52€
    119.39€ / paquete de 250
    Ahorro 20.13€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Este producto es adecuado para su uso en áreas de trabajo aprobadas por BRC y para la industria farmacéutica.
Calzoncillos bóxer de polipropileno de 0 g/m²
  • Costuras remalladas
  • Cintura elástica
  • Tamaño estándar: 51x37 cm
  • Talla XL: 60x44 cm
  • 10 piezas/bolsa de polietileno, 250 piezas/caja
  • Libre de PFAS
Descripción: Estos calzoncillos tipo bóxer de polipropileno de 0 GSM están diseñados para usarse en áreas de trabajo aprobadas por BRC y en la industria farmacéutica. Los calzoncillos tipo bóxer cuentan con costuras overlock y una cintura elástica, lo que proporciona un ajuste cómodo. Vienen en dos tamaños: Estándar (51x37 cm) y XL (60x44 cm). El producto no contiene PFAS, lo que garantiza que cumple con los estándares de la industria en materia de seguridad e higiene. Los calzoncillos bóxer se envasan en bolsas de polietileno, con 10 piezas por bolsa y 250 piezas por caja.
Especificaciones
Tamaño Estándar
Color Blanco