Learn More
Vitlab™ Recipiente de polipropileno
Código de producto. 10496871
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
2 l
4 l
7 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 3
paquete de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10496871 4 l paquete de 5
10528341 2 l cada uno
10321742 2 l paquete de 5
10232222 1 l paquete de 5
10438502 1 l 1 PCS
10351022 7 l paquete de 3
10098680 4 l 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10496871 Leverantör Vitlab™ Leverantörsnummer 42894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.85€
    32.86€ / paquete de 5
    Ahorro 5.99€
    15% Descuento
En stock
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Utilice estos cuencos para evitar salpicaduras en la superficie de trabajo mientras trabaja con reacciones fuertes en recipientes descubiertos. Los cuencos de polipropileno VITLAB™ tienen un borde ancho y estable y un anillo de base circunferencial
  • Cuenco blanco redondo
  • Polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 4 l
Color Blanco
Material Polipropileno
Forma Redondo
Tipo Bol de laboratorio
Altura (métrico) 120 mm
Diámetro (métrico) 280 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.