Learn More
Vitlab™ Recipiente de polipropileno
Código de producto. 10232222
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
2 l
4 l
7 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 3
paquete de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10232222 1 l paquete de 5
10528341 2 l cada uno
10321742 2 l paquete de 5
10438502 1 l 1 PCS
10351022 7 l paquete de 3
10098680 4 l 1 PCS
10496871 4 l paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10232222 Proveedor Vitlab™ N.º de proveedor 42594
En stock
Utilice estos cuencos para evitar salpicaduras en la superficie de trabajo mientras trabaja con reacciones fuertes en recipientes descubiertos. Los cuencos de polipropileno VITLAB™ tienen un borde ancho y estable y un anillo de base circunferencial
  • Cuenco blanco redondo
  • Polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 l
Material Polipropileno
Altura (métrico) 70 mm
Diámetro (métrico) 160 mm