Learn More
VITLAB™ Recipiente de polipropileno
Código de producto. 11928081
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
17 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11928081 17 l cada uno
1 options
Código de producto. 11928081 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 43610
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Cierre incluido Tapón incluido
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 17 l
Color Blanco
Material Polipropileno
Forma Rectangulares
Tipo Bol de laboratorio
Bordes Borde de agarre
Para utilizar con (equipo) Fregaderos de acero
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 430 mm
Anchura (métrico) 331 mm
Altura (métrico) 195 mm