Learn More
Kolmi Hopen™ Gorros abombados de polipropileno de 53 cm de diámetro
Código de producto. 17760129 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Verde
Incluye:
Gorros y bolsas de polietileno
Gorros y dispensador de pared
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Incluye Tamaño de la unidad
17760129 Azul Gorros y dispensador de pared paquete de 100
17740129 Blanco Gorros y dispensador de pared paquete de 100
17750129 Blanco Gorros y bolsas de polietileno paquete de 100
17770129 Verde Gorros y dispensador de pared paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17760129 Proveedor Kolmi Hopen™ N.º de proveedor 70.012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.39€
    5.74€ / paquete de 100
    Ahorro 0.65€
    10% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estos cómodos gorros abombados proporcionan un control de higiene adicional para diversos entornos industriales y se suministran en bolsas de plástico o dispensadores de pared para un uso práctico.
  • Ligeras para una mayor comodidad
  • Posibilidad de utilizar un código de color para el seguimiento.
  • Se adapta a diferentes tamaños de cabeza
  • Banda elástica única
  • Peso del material 12 g/m2
Especificaciones
Material Polipropileno
Color Azul
Desechables Un solo uso
Tipo de diseño Gorro
Esterilidad No estéril
Certificaciones/conformidad EN ISO 9001
Cantidad 100/paq.
Diámetro (métrico) 53 cm
Incluye Gorros y dispensador de pared
Para utilizar con (aplicación) Industrial, laboratorio