Descripción
- Ligeras para una mayor comodidad
- Posibilidad de utilizar un código de color para el seguimiento.
- Se adapta a diferentes tamaños de cabeza
- Banda elástica única
- Peso del material 12 g/m2
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de diseño | Gorro |
| Esterilidad | No estéril |
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 9001 |
| Cantidad | 100/paq. |
| Diámetro (métrico) | 53 cm |
| Incluye | Gorros y bolsas de polietileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Industrial, laboratorio |