Learn More
Kolmi Hopen™ Gorro abombado de polipropileno en bolsa de polietileno de 48 cm de diámetro
Tienda Medicom ProductosDescription
- La tapa ligera de polipropileno mejora la comodidad del usuario
- Posibilidad de utilizar un código de color para el seguimiento.
- Se adapta a diferentes tamaños de cabeza
Specifications
Specifications
| Material | Polipropileno |
| Color | Verde |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de diseño | Gorro |
| Esterilidad | No estéril |
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 9001 |
| Tipo de empaquetado | Bolsa de polietileno |
| Cantidad | 100/paq. |
| Longitud (métrico) | 48 cm |
| Diámetro (métrico) | 48 cm |
| Show More |