Description
- Varilla de soporte integrada en la base
- Estructura de polipropileno
- Altura de la varilla de soporte: 325 mm
- Dimensiones de la base: 220 x 160 mm
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Soporte para frascos |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensette™ Titrette™ |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 220 x 160 x 325 mm |
| Longitud (métrico) | 220 mm |
| Altura (métrico) | 325 mm |