Learn More
Integra Biosciences™ Frasco y tapa con conectores para tubos, polipropileno
Código de producto. 10163703
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10163703 4 L cada uno
1 options
Código de producto. 10163703 Proveedor Integra Biosciences™ N.º de proveedor 158432
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00€
    185.80€ / paquete de 1
    Ahorro 27.20€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Capacidad (métrico): 4 l
  • Frasco y tapa de polipropileno de 4 l
  • Con conectores para tubos
  • Para su uso con los sistemas de aspiración VACUSAFE
El sistema de aspiración VACUSAFE es una bomba de vacío de laboratorio compacta todo en uno que proporciona una forma segura y eficiente de recoger y contener residuos líquidos biológicos.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4 L
Recubrimiento Polipropileno
Material Polipropileno
Tipo de producto Frasco de depósito