Learn More
Integra Biosciences™ Frasco y tapa con acoplamientos rápidos y detección de nivel, polipropileno
Código de producto. 10532043
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10532043 4 l cada uno
1 options
Código de producto. 10532043 Proveedor Integra Biosciences™ N.º de proveedor 158431
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.00€
    634.64€ / paquete de 1
    Ahorro 120.36€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Capacidad (métrico): 4 l
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4 l
Recubrimiento Polipropileno
Material Polipropileno
Tipo de producto Frasco de depósito