Learn More
Kartell™ Soporte para frascos de polipropileno
Código de producto. 10512475
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Botellas (1 L, hasta 95 mm de diámetro)
Botellas (2 L, hasta 120 mm de diámetro)
Posiciones:
4
6
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Posiciones Tamaño de la unidad
10512475 Botellas (1 L, hasta 95 mm de diámetro) 6 paquete de 5
10494613 Botellas (2 L, hasta 120 mm de diámetro) 4 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10512475 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0039500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.00€
    47.74€ / paquete de 5
    Ahorro 5.26€
    9% Descuento
En stock
Fabricado con polipropileno para una mayor estabilidad. El soporte de polipropileno para frascos Kartell™ proporciona un sólido soporte para transportar frascos en un laboratorio.
Fabricado con polipropileno para una mayor estabilidad. Kartell™ Los transportadores de botellas de polipropileno proporcionan un soporte resistente para transportar botellas en un laboratorio.
  • Dos diseños con capacidad para 6 frascos de 1 l o 4 frascos de 2 l
  • Palanca de apertura ergonómica
  • Los recipientes se apilan para ahorrar espacio de almacenamiento
Especificaciones
Admite Botellas (1 L, hasta 95 mm de diámetro)
Material Polipropileno
Posiciones 6
Apilables Sí
Para utilizar con (equipo) Frascos de 1 l: 412, 325, 3251, 1616, 1629, 1603
Cantidad 1 Paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 320 x 300 x 200 mm
Tipo de producto Soporte para frascos