Learn More
Buerkle™ Bomba para barril de polipropileno con manguera de descarga y llave de paso
Código de producto. 10641253 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (métrico):
50 cm
65 cm
80 cm
100 cm
125 cm
150 cm
Longitud global (métrico):
60 cm
74 cm
90 cm
109 cm
134 cm
159 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (métrico) Longitud global (métrico) Tamaño de la unidad
10641253 80 cm 90 cm 1 PCS
10261972 50 cm 60 cm cada uno
10303382 65 cm 74 cm cada uno
10550882 100 cm 109 cm cada uno
10251972 150 cm 159 cm cada uno
10343282 125 cm 134 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10641253 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 56000802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    168.10€ / paquete de 1
    Ahorro 1.90€
    1% Descuento
En stock
La bomba de barril de polipropileno Buerkle™ con manguera de descarga y llave de paso permite una transferencia rápida de líquidos desde barriles, recipientes y tanques.
  • Juntas de PTFE
  • La buena resistencia química del PP permite la transferencia de ácidos, álcalis y detergentes agresivos.
  • La válvula antirretorno de montaje inferior de la bomba para barril y la profundidad de inmersión, que se pueden ajustar de forma continua con las juntas de rosca de barril, garantizan una buena eliminación del líquido residual.
  • Las juntas de rosca de barril fijan la bomba de forma segura al barril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Industrial
Caudal 260 mL/recorrido
Incluye Manguera de descarga; llave de paso
Tamaño de abertura (métrico) 32 mm
Peso (métrico) 0,8 kg
Longitud global (métrico) 90 cm
Fondo (métrico) 80 cm
Longitud del tubo de la bomba 80 cm
Propiedades de resistencia Productos químicos
Material Polipropileno, PTFE
Tipo de producto Bomba para barril
Para utilizar con (equipo) Barril, recipiente, tanques, alimentos