Learn More
VITLAB™ Embudo analítico de polipropileno
Código de producto. 10743723
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10743723 50 ml paquete de 10
1 options
Código de producto. 10743723 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 80162
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 50 mm
Capacidad (métrico) 50 ml
Diámetro del tubo (métrico) 5 mm
Material Polipropileno
Ángulo 60°
Longitud del tubo (métrico) 150 mm
Cantidad 10/paq.