Learn More
Brady™ Bloqueo de válvula de compuerta ajustable de polipropileno
Código de producto. 11780164 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11780164 Polipropileno cada uno
1 options
Código de producto. 11780164 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 064057
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    92.94€ / paquete de 1
    Ahorro 16.06€
    14% Descuento
En stock
El bloqueo de válvula de compuerta ajustable de polipropileno se ajusta para adaptarse a válvulas de compuerta de 2,5 a 16,5 cm y puede reemplazar hasta 3 bloqueos de válvulas de compuerta convencionales, lo que reduce los costos. Resistente a cambios extremos de temperatura de -°20 a 80 °C.
  • Resistente a cambios extremos de temperatura de -°20 C a +80 °C.
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo de la válvula de compuerta
Alternate Part Number ADJ GATE VALVE LOCKOUT 1-6.5 in. W /LABELS
Color Rojo
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad OSHA 1910.147
Descripción Bloqueo de válvula de compuerta ajustable
Diámetro (imperial) 6,68 in
Diámetro de la argolla (imperial) 0,37 in
Diámetro (métrico) 169.67 mm
Diámetro de la argolla (métrico) 9,4 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 54.10 x 209.00 x 130.05 mm
Dimensiones (L x An) 209,00 x 130,00 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (imperial) 5,12 in
Altura (métrico) 130 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 8,23 in
Anchura (métrico) 209 mm