Learn More
KleenGuard™ Mono de protección contra pulverizaciones químicas A71
Código de producto. 12661396
Change view
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
10 PCS
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12661396 3XL 10 PCS
12631396 L 10 PCS
12621396 M 10 PCS
12651396 2XL 10 PCS
12641396 XL 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12661396 Proveedor KleenGuard™ N.º de proveedor 96800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los overoles crean una barrera impermeable a líquidos y aerosoles contra sustancias nocivas cuando se trabaja con productos químicos peligrosos.
  • Aprobado como equipo de diseño complejo (categoría 3) - ofrece protección a los niveles especificados para los tipos 3, 4 y 5 por CEN
  • Color amarillo muy visible: para una mayor seguridad del trabajador
  • Ideal para trabajar con productos químicos peligrosos: Protección contra salpicaduras de líquidos, aerosoles y productos químicos secos, aerosoles y polvos en áreas de limpieza y mantenimiento industriales a baja presión.
  • Ropa de protección de un solo uso para mejorar la seguridad y la comodidad en zonas de alto riesgo: crea una barrera hermética a los líquidos y los aerosoles contra salpicaduras químicas nocivas, líquidos o partículas de polvo.
  • Adecuado para su uso como protección contra agentes infecciosos y biopeligros.
  • Adecuado para su uso como protección contra partículas sólidas y partículas contaminación radiactiva.
  • Tratado como antiestático.
  • Aprobado según la norma EN 1073-2 para protección contra polvo radiactivo
  • Antiestático EN 1149-1 para zonas críticas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Trajes de protección de uso general
Tamaño 3XL
Material Polipropileno hilado
Color Amarillo
Desechables Reutilizables
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Elástico
Tipo de tapón Cremallera
Tipo de costura Cosido
Esterilidad No estéril
Clase de protección Tipo 3, 4 y 5
Resistencia Perforación, Llama, Abrasión, Lágrimas, Partícula, Líquidos
Sin látex Sí
N.º de bolsillos Ninguno
Para utilizar con (aplicación) Químicos peligrosos.
Modelo Cuerpo completo