Descripción
- Pocillo profundo (1,2 ml)
- Alta claridad
- Con esterilización previa
Información de órdenes
DimBottom
Especificaciones
Especificaciones
| Los recipientes | Sí |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tipo de producto | Placa de 96 pocillos profundos |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen total del pocillo (métrico) | 1,2 mL |
| Forma del pocillo | Base redonda (pocillo U) |
| Sin ADNasa | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Para detección de alto rendimiento, recogida de muestras, almacenamiento de compuestos, bibliotecas de compuestos y aplicaciones de química combinatoria |
| Mostrar más |