Learn More
Kappes Systeme™ Cubo divisible de polipropileno modelo 4085
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bandeja de almacenamiento |
| Material | Polipropileno |
| Color | Azul |
| Forma | Rectangulares |
| Tipo de montaje | Apilable |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento |
| Serie | 4085 |
| Cantidad | 1/paq. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 400 x 113 x 85 mm |
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| Mostrar más |