Learn More
Brand™ Vaso de orina, PP, sin tapa, CE-IVD
Código de producto. 10384941 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
125 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10384941 125 mL paquete de 1000
1 options
Código de producto. 10384941 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 758901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    116.50€ / paquete de 1000
    Ahorro 1.50€
    1% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Fabricados con polipropileno.
  • Hecho de PP
  • Para la manipulación higiénica e inodora de muestras de orina
  • Marcado CE según la directiva EU IVDR 2017/746
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Vaso de precipitados para orina
Graduated Sí
Material Polipropileno
Altura (métrico) 70 mm
N.° por paquete 1000/paq.
Volumen (métrico) 125 mL