Learn More
Chemsplash Traje de protección contra el polvo de polipropileno, cremallera frontal, color blanco
Descripción
Traje antipolvo de polipropileno
- Polipropileno no tejido de 30 g/m²
- Cremallera frontal
- Muñeca/tobillo elásticos
- Campana
- Adecuado para normas de higiene / procesamiento de alimentos
- Áreas limpias / Operaciones de eliminación
- Libre de PFAS
Descripción: El traje antipolvo de polipropileno está hecho de un material no tejido de 30 GSM y cuenta con un cierre frontal con cremallera completa, muñecas y tobillos elásticos para un ajuste seguro y una capucha. Envasado individualmente con fines de higiene, es adecuado para normas de higiene, procesamiento de alimentos, áreas limpias y operaciones de eliminación.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Monos con capucha |
| Tamaño | M |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |