Learn More
Chemsplash Traje de protección contra el polvo de polipropileno, cremallera frontal, color blanco
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30058238
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
30058238 Pequeño paquete de 50
30058383 M paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30058238 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 2523.400.004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    104.25€ / paquete de 50
    Ahorro 9.75€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El traje antipolvo de polipropileno está hecho de un material no tejido de 30 g/m² y viene con un cierre frontal con cremallera completa, muñecas y tobillos elásticos para asegurar el ajuste y tiene una capucha.
Traje antipolvo de polipropileno
  • Polipropileno no tejido de 30 g/m²
  • Cremallera frontal
  • Muñeca/tobillo elásticos
  • Campana
  • Adecuado para normas de higiene / procesamiento de alimentos
  • Áreas limpias / Operaciones de eliminación
  • Libre de PFAS
Descripción: El traje antipolvo de polipropileno está hecho de un material no tejido de 30 GSM y cuenta con un cierre frontal con cremallera completa, muñecas y tobillos elásticos para un ajuste seguro y una capucha. Envasado individualmente con fines de higiene, es adecuado para normas de higiene, procesamiento de alimentos, áreas limpias y operaciones de eliminación.
Especificaciones
Tipo de producto Monos con capucha
Tamaño Pequeño
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora 3 paneles
Tipo de tapón Sujeciones
Tipo de costura Cosido
Esterilidad No estéril
Resistencia Partícula
Sin látex Sí
N.º de bolsillos Ninguno