Learn More
Chemsplash Traje antipolvo de polipropileno, cremallera frontal, color azul marino
Description
Traje antipolvo de polipropileno
- Polipropileno no tejido de 30 g/m²
- Cremallera frontal
- Muñeca/tobillo elásticos
- Campana
- Adecuado para normas de higiene / procesamiento de alimentos
- Áreas limpias / Operaciones de eliminación
- Libre de PFAS
Descripción: El traje antipolvo de polipropileno está hecho de un material no tejido de 30 GSM y cuenta con un cierre frontal con cremallera completa, muñecas y tobillos elásticos para un ajuste seguro y una capucha. Envasado individualmente con fines de higiene, es adecuado para normas de higiene, procesamiento de alimentos, áreas limpias y operaciones de eliminación.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Monos con capucha |
| Tamaño | 3XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.