Learn More
Ácido polifosfórico, TRC
Código de producto. 30422633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422633 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30422633 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP68947025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyphosphoric Acid
CAS 8017-16-1
Cantidad 25 g
Fórmula molecular H n+2 P n O 3n+1
Sinónimo Super Phos 105, Condensed Phosphoric Acids, PPA
SMILES COC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C