Learn More
Polyphosphoric Acid, Reagent grade, 115% H3PO4 basis, Honeywell™
Código de producto. 15631830 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15631830 25 g Poly Bottle 25 g
15621830 1 kg Poly Bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15631830 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 20821325G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reagent Grade, 115% H3PO4 basis
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8017-16-1
Fórmula molecular (HO3P)n
Número MDL MFCD00084480
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Ácido polifosfórico
SMILES [H]OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyphosphoric Acid
Color Colorless
Punto de ebullición 300°C
Densidad 2.06g/mL at 25°C
Envase Poly Bottle
Cantidad 25 g
Fórmula lineal Hn+2PnO3n+1
Forma física Líquido
Número UN UN3264
Porcentaje de pureza 115% (H3PO4 basis)
Grado Reactivo