Learn More
Ácido polifosfórico, puro, con >84 % de fosfato (como P2o5), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10481431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1kg
2,5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 Kg
2.50 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10481431 2,5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10542411 1kg Frasco de plástico 1 KG
11924101 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10481431 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196950025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00€
    180.00€ / 2.5 Kg
    Ahorro 15.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 8017-16-1 | (HO3P)n
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8017-16-1
Fórmula molecular (HO3P)n
Número MDL MFCD00084480
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Ácido polifosfórico
SMILES [H]OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyphosphoric acid
Punto de ebullición de 550,0 °C
Densidad 2.0500g/mL
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2,05
Cantidad 2,5 kg
Forma física Líquido viscoso
Información de solubilidad Solubilidad en agua: puede descomponerse.Otras solubilidades: insoluble en hidrocarburos e hidrocar halogenado, soluble en alcoholes
Porcentaje de pureza ≥82% (as P2O5) (Alkalimetry)
Grado Pure
compliance-icons
Nombre del producto
  • Polyphosphoric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.