Learn More
Polyphosphoric acid, ≥83% phosphate (as P2O5) basis, Solstice
Código de producto. 15690700 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15690700 500 g 500 g
15670700 1 kg 1 Kg
15680700 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15690700 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 04101500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 8017-16-1
Fórmula molecular (HO3P)n
Número MDL MFCD00084480
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Ácido polifosfórico
SMILES [H]OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyphosphoric Acid
Nombre de nota phosphate (as P2O5) ≥83%
% máx. CAS ≤100%
Notas del porcentaje del ensayo de fosfato como P2O5
Cantidad 500 g
Porcentaje de pureza >83%