Learn More
Ácido polifosfórico, CA 84 % (como pentóxido de fósforo), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500mL.
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11383706 500mL. 500 ml
11373706 100 ml 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383706 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14856.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 8017-16-1 | (HO3P)n
Polyphosphoric acid is used as a dehydrating agent, cyclizing agent, acylating agent, analytical reagent and as a ring closing reagent. It is used in the production of phosphate esters, acid phosphates and pharmaceuticals. It is involved in metal treatment and as an asphalt and a bitumen additive. Furthermore, it is employed for the determination of tryptophan and used a reagent for the alkylation and acylation reactions of aromatic and alkenic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido polifosfórico se utiliza como agente deshidratador, agente ciclador, agente acilante, reactivo analítico y como reactivo de cierre de anillo. Se utiliza en la producción de ésteres de fosfato, fosfatos ácidos y productos farmacéuticos. Participa en el tratamiento de metales y como aditivo para asfalto y para betún. Además, se emplea para la determinación del triptófano y utiliza un reactivo para las reacciones de alquilación y acilación de compuestos aromáticos y alcalinos.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con las bases. Reacciona con el agua violentamente para generar calor y ácido fosfórico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8017-16-1
Fórmula molecular (HO3P)n
Número MDL MFCD00084480
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Ácido polifosfórico
SMILES [H]OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyphosphoric acid
Densidad 2,1
Olor Inodoro
Sensibilidad Higroscópico
Notas del porcentaje del ensayo (como pentóxido de fósforo)
Cantidad 500mL.
Número UN UN3264
Índice Merck 14,7580
Información de solubilidad Miscible with water.
Porcentaje de pureza ∼84%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Polyphosphoric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Superphosphoric acid