Learn More
Polyphosphoric Acid, 105% H3PO4 Basis, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15655380 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15655380 1 L Poly Bottle 1 litro
15645380 100 mL Poly Bottle 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15655380 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3986081L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
∼105% H3PO4 basis
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8017-16-1
Fórmula molecular (HO3P)n
Número MDL MFCD00084480
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Ácido polifosfórico
SMILES [H]OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyphosphoric acid
pH Acidic
Color Colorless
Punto de fusión 16°C
Punto de ebullición 300°C
Densidad 2.06g/cm3 at 20°C
Olor Odorless
Envase Poly Bottle
Cantidad 1 L
Fórmula lineal Hn+2PnO3n+1
Forma física Líquido
Número UN UN3264
Porcentaje de pureza 105% (H3PO4 basis)