Learn More
Gibco™ Polypeptone™ Peptone
Código de producto. 16289891
Change view
Click to view available options
Cantidad:
454 g
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
454 g
16289891 10 kg 10 Kg
16279761 454 g 454 g
2 options
Código de producto. 16289891
Marca: Gibco™ 297108
Pancreatic digest of casein and peptic digest of animal tissue combined in equal parts
Mezcla de peptonas compuesta a partes iguales por digerido pancreático de caseína y digerido péptico de tejido animal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C.  Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Tipo de célula Bacterias, hongos, mamíferos
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Para utilizar con (aplicación) Diversas bacterias, hongos y células de mamíferos
Línea de productos Polypeptone
Cantidad 10 kg
Fuente Origen animal