Learn More
Buerkle™ Acoplamientos rápidos, NW 3,2 mm, conexiones macho, boquillas de manguera con boquillas de manguera
Código de producto. 10691533 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
1,6 mm diám. x 20 m
3,2 mm
6,4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10691533 1,6 mm diám. x 20 m cada uno
15858574 6,4 mm cada uno
10540773 3,2 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10691533 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 87511001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Acoplamientos rápidos, NW 3,2 mm, conexiones macho, boquillas de manguera con boquillas de manguera – Conexión rápida y segura para líquidos, gases, aire comprimido y vacío. Buerkle™ Los acoplamientos rápidos son ideales para conectar y separar mangueras, máquinas, aparatos, contenedores y más.
  • Los acoplamientos rápidos son ideales para conectar y separar mangueras, máquinas, aparatos, contenedores, etc.
  • Para una conexión rápida y segura
  • Para líquidos, gases, aire comprimido y vacío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sin válvula
Diámetro interior (métrico) 1.6 mm
Material POM
Longitud global (métrico) 20 mm
Para utilizar con Manguera de 1,6 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Cantidad de embalaje 1
Tamaño de los tubos 1,6 mm diám. x 20 m
Tamaño de rosca NW 3.2 mm
Incluye Conexiones macho, boquillas de manguera con boquillas de manguera
Presión máxima 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Tipo de producto Acoplamiento rápido