Learn More
Buerkle™ Acoplamientos rápidos, NW 6,4 mm, conexiones hembra para montaje en placa con boquilla de manguera
Código de producto. 15268998 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Material:
POM
Polipropileno
Tamaño de los tubos:
1,6 mm
6,5 mm de diám. x 50 mm
8 mm diám. x 50 mm
9,5 mm de diám. × 50 mm
Descripción:
Con válvula
Sin válvula
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tamaño de los tubos Descripción unitSize
15268998 POM 1,6 mm Con válvula cada uno
11849550 POM 6,5 mm de diám. x 50 mm Con válvula cada uno
10728488 POM 6,5 mm de diám. x 50 mm Sin válvula cada uno
11859550 POM 8 mm diám. x 50 mm Con válvula cada uno
10082373 POM 9,5 mm de diám. × 50 mm Con válvula 1 PCS
10245653 Polipropileno 9,5 mm de diám. × 50 mm Con válvula cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15268998 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 87431101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conexión rápida y segura para líquidos, gases, aire comprimido y vacío. Los acoplamientos rápidos Buerkle™ son ideales para conectar y separar mangueras, máquinas, aparatos, contenedores y mucho más.
  • Fabricados con polioximetileno o polipropileno
  • Caudal máximo posible
  • Manejo sencillo con una sola mano
  • La junta tórica segura garantiza que los acoplamientos sean a prueba de fugas
  • Presión de funcionamiento del polioximetileno a 20 °C: hasta 10 bar, temperatura de funcionamiento desde −40° a +80 °C
  • Presión de funcionamiento del polipropileno a 20 °C: hasta 8 bar, temperatura de funcionamiento desde 0° hasta 110 °C
  • Los acoplamientos simplemente se conectan entre sí, haciendo clic automáticamente en su lugar y abriendo las válvulas
  • Al desconectar, las válvulas se sellan automáticamente, no se producen fugas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Con válvula
Diámetro interior (métrico) 1.6 mm
Material POM
Longitud global (métrico) 36 mm
Para utilizar con Manguera de 1,6 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Cantidad de embalaje 25/Escala
Tamaño de los tubos 1,6 mm
Tamaño de rosca NW 3.2 mm
Incluye Conexiones hembra, boquilla de manguera
Presión máxima 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Tipo de producto Acoplamiento rápido