Learn More
Buerkle™ Acoplamientos rápidos, NW 6,4 mm, conexiones hembra para montaje en placa con boquilla de manguera
Tienda Bürkle ProductosDescription
- Fabricados con polioximetileno o polipropileno
- Caudal máximo posible
- Manejo sencillo con una sola mano
- La junta tórica segura garantiza que los acoplamientos sean a prueba de fugas
- Presión de funcionamiento del polioximetileno a 20 °C: hasta 10 bar, temperatura de funcionamiento desde −40° a +80 °C
- Presión de funcionamiento del polipropileno a 20 °C: hasta 8 bar, temperatura de funcionamiento desde 0° hasta 110 °C
- Los acoplamientos simplemente se conectan entre sí, haciendo clic automáticamente en su lugar y abriendo las válvulas
- Al desconectar, las válvulas se sellan automáticamente, no se producen fugas
Specifications
Specifications
| Descripción | Con válvula |
| Diámetro interior (métrico) | 8 mm |
| Material | POM |
| Longitud global (métrico) | 50 mm |
| Para utilizar con | Manguera de 8 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Cantidad de embalaje | 25/Escala |
| Tamaño de los tubos | 8 mm diám. x 50 mm |
| Tamaño de rosca | NW 6,4 mm |
| Incluye | Conexiones hembra, boquilla de manguera |
| Show More |