Learn More
Buerkle™ Acoplamientos rápidos, NW de 3,2 mm, conexiones hembra, acoplamientos de manguera con rosca externa cónica
Código de producto. 11971601 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
BSP de 0,25 in
NPT de 0,125 in
NPT de 0,25 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca unitSize
11971601 NPT de 0,125 in cada uno
11951601 BSP de 0,25 in cada uno
10114185 NPT de 0,25 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11971601 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 87402022
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conexión rápida y segura para líquidos, gases, aire comprimido y vacío. Los acoplamientos rápidos Buerkle™ son ideales para conectar y separar mangueras, máquinas, aparatos, contenedores y mucho más.
  • Fabricados con polioximetileno o polipropileno
  • Caudal máximo posible
  • Manejo sencillo con una sola mano
  • La junta tórica segura garantiza que los acoplamientos sean a prueba de fugas
  • Presión de funcionamiento del polioximetileno a 20 °C: hasta 10 bar, temperatura de funcionamiento desde −40° a +80 °C
  • Presión de funcionamiento del polipropileno a 20 °C: hasta 8 bar, temperatura de funcionamiento desde 0° hasta 110 °C
  • Los acoplamientos simplemente se conectan entre sí, haciendo clic automáticamente en su lugar y abriendo las válvulas
  • Al desconectar, las válvulas se sellan automáticamente, no se producen fugas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Con válvula
Material Polipropileno
Longitud global (métrico) 26 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 0 °C
Cantidad de embalaje 1
Tamaño de rosca NPT de 0,125 in
Anchura (métrico) 3,2 mm
Incluye Conexiones hembra, acoplamientos de manguera con rosca externa cónica
Presión máxima 8 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 110 °C
Tipo de producto Acoplamiento rápido