Descripción
- Fabricados a partir de polioximetileno
- Caudal máximo posible
- Manejo sencillo con una sola mano
- La junta tórica segura garantiza que los acoplamientos sean a prueba de fugas
- Presión de funcionamiento a °20 C: con vacío hasta 10 bar
- Temperatura de funcionamiento desde -40° hasta +80 °C
- Los acoplamientos simplemente se conectan entre sí, haciendo clic automáticamente en su lugar y abriendo las válvulas
- Al desconectar, las válvulas se sellan automáticamente, no se producen fugas
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 9,5 mm |
| Material | POM |
| Longitud global (métrico) | 54 mm |
| Para utilizar con | Manguera de 6,4 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 |
| Anchura (métrico) | 6,4 mm |
| Incluye | Completos, sin válvula |
| Presión máxima | 10 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 80 °C |
| Mostrar más |