Learn More
Vitlab™ Fórceps de polioximetileno
Descripción
- Para embotellado y decantación
- Amarillo
- Romo
- Elástico
- Muy buena resiliencia
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Redondo |
| Material | POM |
| Longitud (métrico) | 115 mm |
| Tipo de producto | Pinzas |
| Cantidad (n.º por caja) | 5/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Para esterilización en autoclave, embotellado y decantación |
| Tipo | Pinzas |