Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pinzas para juntas cónicas POM Keck™
Código de producto. 10579941
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Turquesa
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10579941 Amarillo paquete de 10
10418212 Azul paquete de 10
10458782 Verde paquete de 10
10204241 Rojo paquete de 10
10244141 Turquesa paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10579941 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 01103714
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Garantiza una conexión segura al mismo tiempo que evita daños en los tubos de vidrio y aumenta la seguridad en el laboratorio. Las pinzas para juntas cónicas de POM Lenz Laborglasinstrumente™ Keck™ están fabricadas con polioximetileno resisten
  • Buenas propiedades de resorte
  • Codificado por colores según tamaño
  • No se corroe ni se dobla
Especificaciones
Cantidad 10/paq.
Tipo Clip de unión
Material POM
Para utilizar con (equipo) Para juntas esmeriladas cónicas
Color Amarillo