Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pinzas para juntas cónicas POM Keck™
Código de producto. 10458782
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Turquesa
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10458782 Verde paquete de 10
10418212 Azul paquete de 10
10204241 Rojo paquete de 10
10244141 Turquesa paquete de 10
10579941 Amarillo paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10458782 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 01103724
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.49€
    45.70€ / paquete de 10
    Ahorro 13.79€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Garantiza una conexión segura al mismo tiempo que evita daños en los tubos de vidrio y aumenta la seguridad en el laboratorio. Las pinzas para juntas cónicas de POM Lenz Laborglasinstrumente™ Keck™ están fabricadas con polioximetileno resisten
  • Buenas propiedades de resorte
  • Codificado por colores según tamaño
  • No se corroe ni se dobla
Especificaciones
Cantidad 10/paq.
Tipo Clip de unión
Material POM
Para utilizar con (equipo) Para juntas esmeriladas cónicas
Color Verde