Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pinzas para juntas cónicas POM Keck™
Descripción
- Buenas propiedades de resorte
- Codificado por colores según tamaño
- No se corroe ni se dobla
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10/paq. |
| Tipo | Clip de unión |
| Material | POM |
| Para utilizar con (equipo) | Para juntas esmeriladas cónicas |
| Color | Rojo |