Learn More
Estearato de polioxilo 40, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Polyoxyl 6 Stearate |
| CAS | 9004-99-3 |
| Fórmula molecular | (C2H4O)nC18H36O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 40S, 40S (polyether), 60S, 60S (polyether), Akyporox S 100, Alkasurf S 65-8, Arosurf 1855E40, Atlas G 214, Empilan CQ 100, Emulgen 3199, Estol 3723, Ethofat 60/15, Ethofat 60/20, Ethofat 60/25, Ethoxylated Stearic Acid, Eumulgin ST 8, Polystate, Polystate B, Prodhybase 4000, Prodhybase P, Ritox 52, Rokacet S 10, Rokacet S 17, Rokacet S 2, Rokacet S 24, Rokacet S 8, Ropol 24, Trydet SA 40, Unipeg 200MS, Varonic 1000MS, Varonic 1800MS, Verox S 12, Verox S 16, Verox S 18, Witconol 2711, X 489R, YMS 2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h21H,2-19H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(OCCO)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 328.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.2977 |