Learn More
Polyoxyethylene stearate, MedChemExpress
Código de producto. 16480769
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
200 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480769 1 g 1 g
16406137 5 g 5 g
16400936 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16480769 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101530
MedChemExpress Polyoxyethylene stearate (POES) is a non-ionic emulsifying agent.
Polyoxyethylene stearate (POES) is a non-ionic emulsifying agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyoxyethylene stearate
Forma física Solid
CAS 9004-99-3
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H40O3 (monomer)
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo POES
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCO)CCCCCCCCCCCCCCCCC.[n=10].[n]