Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Polymyxin B sulfate |
| Tipo | Sulfato de polimixina B |
| Forma física | Polvo |
| CAS | 1405-20-5 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 mU |
| Fórmula molecular | C48H84N16O17S |
| Número MDL | MFCD00131991 |
| Sinónimo | Aerosporin |
| Clave InChI | HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYNA-N |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Polymyxin B Sulfate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.