Learn More
Sulfato de polimixina B, MP Biomedicals
Código de producto. 11467660 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mU
25 mU
5 mU
50 mU
Tamaño de la unidad:
10 microunidades
25 microunidades
5 microunidades
50 microunidades
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467660 5 mU 5 microunidades
11477660 10 mU 10 microunidades
11487660 25 mU 25 microunidades
11497660 50 mU 50 microunidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11467660 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210056505
CAS 1405-20-5
Fórmula molecular C48H84N16O17S
Peso molecular (g/mol) 1189.36
Número MDL MFCD00131991
Clave InChI HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo Aerosporin
PubChem CID 133109994
Nombre IUPAC N-[(2S)-4-amino-1-[[(2S,3R)-1-[[(2S)-4-amino-1-oxo-1-[[(3S,6S,18R)-6,9,18-tris(2-aminoetil)-15-bencil-3-[(1R)-1-hidroxietil]-12-(2-metilpropil)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazaciclotricos-21-il]amino]butan-2-il]amino]-3-hidroxi-1-ox
SMILES OS(O)(=O)=O.CC(C)CC1NC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCNC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCN)NC1=O)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polymyxin B Sulfate
Tipo Polymixin B Sulfate
Nombre de nota Aerosporin Activity: >6, 000 u/mg
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 5 mU
Formula Weight (peso de la fórmula) 1385.61
compliance-icons
Nombre del producto
  • Polymyxin B Sulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: polymyxin B sulphate