Learn More
MedChemExpress Polymyxin B nonapeptide
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 97.45% |
| CAS | 86408-36-8 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 963.13 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : ≥ 100 mg/mL (103.83 mM) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (17.31 mM∣Need ultrasonic) |