Learn More
Polimixina B, sulfato, Fisher BioReagents
Código de producto. 10207607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10207607 1 g 1 GR
1 options
Código de producto. 10207607 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP29541
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL DECREE OF 12 APRIL 1974.
Interfiere con la membrana citoplasmática
  • El sulfato de polimixina B es un antibiótico utilizado para evitar la contaminación bacteriana en cultivos celulares
  • Altera la permeabilidad de la membrana citoplasmática, lo que causa la muerte celular.
  • Este antibiótico es muy eficaz contra bacterias gramnegativas.
  • Para uso exclusivo en investigación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Polymixin B Sulfate
Tipo Polymixin B Sulfate
Forma física Sólido
CAS 1405-20-5
Fuente Bacillus polymyxa
Pérdida por secado < 7.0%
Envase Vidrio ámbar
Concentración >6000 U/mg
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C48H84N16O17S
Número MDL MFCD00131991
Índice Merck 15, 7693
Clave InChI HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYNA-N
SMILES OS(O)(=O)=O.CC(C)CC1NC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCNC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCN)NC1=O)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC=O
Nombre IUPAC N-[(2S)-4-Amino-1-[[(2S,3R)-1-[[(2S)-4-amino-1-oxo-1-[[(3S,6S,18R)-6,9,18-tris(2-aminoetil)-15-bencil-3-[(1R)-1-hidroxietil]-12-(2-metilpropil)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazaciclotricos-21-il]amino]butan-2-il]amino]-3-hidroxi-1-ox
Peso molecular (g/mol) 1189.36
PubChem CID 133109994
Formula Weight (peso de la fórmula) 1385.61
Porcentaje de pureza >6000 U/mg
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Polymixin B sulfate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.