Learn More
Melford Sulfato de polimixina B
Código de producto. 30018704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018704 5 g 5 g
30018703 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018704 Proveedor Melford N.º de proveedor P401605.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
El sulfato de polimixina B es un antibiótico que pertenece a la clase de antibióticos polimixina y es principalmente eficaz contra bacterias gramnegativas.
El sulfato de polimixina B es un antibiótico que pertenece a la clase de antibióticos polimixina y es principalmente eficaz contra bacterias gramnegativas.
La polimixina B se deriva de Bacillus polymyxa y actúa alterando la integridad de la membrana celular bacteriana.
En el campo de la microbiología y el cultivo celular, el sulfato de polimixina B se utiliza comúnmente para prevenir la contaminación bacteriana. Es particularmente eficaz contra bacterias Gram-negativas, incluidas cepas resistentes a múltiples fármacos como Pseudomonas aeruginosa. Los investigadores añaden polimixina B a los medios de crecimiento o soluciones para inhibir el crecimiento de estas bacterias y mantener la pureza de los cultivos.
En general, el sulfato de polimixina B es un antibiótico valioso en el mercado de las ciencias biológicas, utilizado principalmente en microbiología, cultivo celular e investigación de biología molecular. Su eficacia contra bacterias Gram-negativas y cepas resistentes a múltiples fármacos lo convierte en una herramienta crucial para mantener cultivos estériles y estudiar patógenos bacterianos. Sin embargo, es necesario considerar cuidadosamente su toxicidad potencial cuando se utiliza en aplicaciones de cultivo celular.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polymixin B Sulfate
CAS 1405-20-5
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C55H96N16O13-2H2SO4