Learn More
Melford Sulfato de polimixina B
Descripción
El sulfato de polimixina B es un antibiótico que pertenece a la clase de antibióticos polimixina y es principalmente eficaz contra bacterias gramnegativas.
La polimixina B se deriva de Bacillus polymyxa y actúa alterando la integridad de la membrana celular bacteriana.
En el campo de la microbiología y el cultivo celular, el sulfato de polimixina B se utiliza comúnmente para prevenir la contaminación bacteriana. Es particularmente eficaz contra bacterias Gram-negativas, incluidas cepas resistentes a múltiples fármacos como Pseudomonas aeruginosa. Los investigadores añaden polimixina B a los medios de crecimiento o soluciones para inhibir el crecimiento de estas bacterias y mantener la pureza de los cultivos.
En general, el sulfato de polimixina B es un antibiótico valioso en el mercado de las ciencias biológicas, utilizado principalmente en microbiología, cultivo celular e investigación de biología molecular. Su eficacia contra bacterias Gram-negativas y cepas resistentes a múltiples fármacos lo convierte en una herramienta crucial para mantener cultivos estériles y estudiar patógenos bacterianos. Sin embargo, es necesario considerar cuidadosamente su toxicidad potencial cuando se utiliza en aplicaciones de cultivo celular.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Polymixin B Sulfate |
| CAS | 1405-20-5 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | C55H96N16O13-2H2SO4 |