Learn More
Biblioteca de espectros de aditivos y plastificantes de polímeros
Código de producto. 18805421 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Biblioteca espectral de aditivos y plastificantes de polímeros
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
18805421 Biblioteca espectral de aditivos y plastificantes de polímeros cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 18805421 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 834008300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6079.50€
    4400.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1679.50€
    27% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Una herramienta útil en el herramental de cualquier químico de polímeros, esta biblioteca incluye espectros de plásticos y aditivos para polímeros, cauchos, cosméticos, adhesivos, selladores y plastificadores.
La biblioteca de aditivos y plastificadores de polímeros Thermo Scientific™ es una valiosa incorporación al herramental de cualquier químico de polímeros. Incluye espectros de plásticos y aditivos para polímeros, cauchos, cosméticos, adhesivos, selladores y plastificadores.
Elimine las conjeturas en su análisis espectral y aumente la eficiencia en su laboratorio. Nuestras exhaustivas bibliotecas contienen bases de datos de espectroscopía de alta calidad y completamente revisadas, lo que permite identificar compuestos de forma más fiable para una gran variedad de aplicaciones medioambientales, forenses, farmacéuticas e industriales.
  • Todos los espectros de la biblioteca contienen información sobre el fabricante, nombre químico, nombre del producto, número de CAS y categoría, si están disponibles.
  • La biblioteca de espectros de aditivos y plastificantes de polímeros incluye 1799 espectros recopilados por Chemir/Polytech Laboratories y Dr. John Kokosa. Incluye termoplásticos, resinas termoestables, polímeros, monómeros y catalizadores de ingeniería, así como plastificadores, agentes liberadores de moldes, rellenos inorgánicos, agentes antiestáticos, surfactantes y colorantes.
  • Todos los espectros contienen información sobre el fabricante, nombre químico, nombre del producto, número de CAS y categoría, si están disponibles
  • Formato de datos: Alta resolución (HR).
Acerca de las bibliotecas de espectros
La búsqueda en las bibliotecas de espectros siempre ha sido una herramienta muy valiosa para el químico analítico. Nuestra amplia serie de bibliotecas de espectros incluye información específica para las técnicas de aplicaciones, industriales o espectrales.
La búsqueda en las bibliotecas de espectros basada en la correspondencia digital de las firmas espectrales es un método muy eficaz para realizar una identificación cualitativa de los compuestos. Dado que las firmas espectroscópicas FT-IR y Raman se basan en grupos funcionales moleculares, a menudo la lista de compuestos equivalentes obtenidos a partir de una búsqueda en la biblioteca de espectros puede llevar a la identificación o, al menos, la clasificación del material, incluso cuando el compuesto exacto no está presente en las bibliotecas.
Las bibliotecas Thermo Scientific abarcan las aplicaciones de materiales peligrosos, forenses, de alimentos, de polímeros y de productos químicos orgánicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Biblioteca espectral de aditivos y plastificantes de polímeros
Para utilizar con (aplicación) FT-IR