Learn More
Heidolph™ Polymax 2040 (ángulo de inclinación 5°)
Código de producto. 10283071 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
10283071 Enchufe de la UE cada uno
1 options
Código de producto. 10283071 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5424000500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Con un área utilizable de 390 x 340 mm, el Polymax 2040 es el agitador óptimo para aumentar el procesamiento de muestras.
  • Se puede equipar con un segundo nivel, lo que permite incluso duplicar el área
  • Área útil de 390 x 340 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tensión 230 V
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Dimensiones de la plataforma (L x An) 390 x 340 mm