Learn More
Ácido polimaleico (solución acuosa), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Polymaleic Acid |
| CAS | 26099-09-2 |
| Fórmula molecular | (C4H4O4)n |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Butenedioic acid (Z)-','homopolymer (ZCI), Maleic acid','polymers (8CI), Accent T 1107, Acumer 4200, Aron A 6510, Bel 200 premix, Belclene 200, Belclene 200LA, Belclene 710, Dequest P 9000, DP 3328, Maleic acid homopolymer, Maleic acid polymer, Nonpol PWA 50W, Poly(maleic acid), SH 150 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1- |
| SMILES | O=C(O)/C([H])=C([H])\C(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido poli(maleico) |
| Peso molecular (g/mol) | 146.141 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.058 |